Learn More
Fumarsäure 1000 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317558 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317558 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13955500WL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaric acid
CAS 110-17-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fumaric acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 O4
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure
Solvent or Matrix Acetonitril/Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Menge 1 mL
Formelmasse 116,011 g/mol