Learn More
Fullerenpulver, sublimiert, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395027
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395027 5 g 5 Gramm
11375027 50 mg 50 Milligramm
11305037 250 mg 250 Milligramm
11385027 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11395027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042008.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
The optical absorption properties of C60 match solar spectrum in a way that suggests that C60-based films could be useful for photovoltaic applications. Because of its high electronic affinity it is one of the most common electron acceptor used in donor/acceptor based solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00151408
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Namenshinweis Sublimed
Farbe Schwarz
Dichte 1.7g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C60
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Reinheit (%) ≥99.9%
Physikalische Form Pulver