Learn More
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fullerene powder |
Namenshinweis | Mixed refined |
Farbe | schwarz-braun |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Typischerweise 73 % C60, 22 % C70, höher 5 % |
Physikalische Form | Pulver |
Name des Produkts
Fullerenpulver, gemischt, raffiniert, typisch 73 % C{60}, 22 % C{70}, höher 5 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur