Learn More
Fulleren, Nanoröhrchen, mehrwandig, 20 nm AD, 5–20 Mikrometer lang, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330498 50 mg 50 Milligramm
11340498 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043839.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308068-56-6
Summenformel CH4
Molekulargewicht (g/mol) 16.043
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-Name Methan
SMILES C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene
Namenshinweis Nanotube, multi-walled, 20nm OD, 5 to 20 micron long
Farbe Schwarz
Netzgröße −270 Mesh
Menge 50 mg
UN-Nummer UN1325
Physikalische Form Pulver