Learn More
Fulleren, Buckytube/Nanoröhrchen, einwandig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455230 0.25 g 0.25 Gramm
11465230 1 g 1 Gramm
11475230 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455230 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044508.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308068-56-6
Summenformel CH4
Molekulargewicht (g/mol) 16.043
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-Name Methan
SMILES C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene
Namenshinweis Buckytube/nanotube, single walled
Farbe Schwarz
Menge 0.25 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen It is miscible,can be diluted with water. Soluble in benzene,toluene.
Physikalische Form Pulver