Learn More
Fulleren, Buckytube/Nanoröhrchen, einwandig, >60 % SWNT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405220 0.5 g 0.50 Gramm
11415220 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044501.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 308068-56-6 | Molecular Formula: CH4 | Molecular Weight: 16.043 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308068-56-6
Summenformel CH4
Molekulargewicht (g/mol) 16.043
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC-Name Methan
SMILES C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene
Namenshinweis Buckytube/nanotube, single walled, >60% SWNT
Farbe Schwarz
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene and chloroform.
Physikalische Form Pulver