Learn More
Agilent BioTek Dichroitischer Spiegel in Vollgröße, Ex. 320 bis 390, Em. 410 bis 800
Artikelnummer. 16562272 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Cytation 5, Synergy H1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16562272
Marke: Agilent BioTek 7137400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Cytation 5, Synergy H1
  • Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 5, Synergy H1