Learn More
Memmert™ Vollglastür für UN30, max. 250 °C
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN30 Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Vollsicht
- Glas (4 Schichten)
- Temperaturbereich bis zu 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UN30 Ofen |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 250 °C |
| Typ | Vollsichtglastür |
| Material | Glas |