Learn More
Memmert™ Vollglastür für UF110plus, max. 250 °C
Artikelnummer. 17568935 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UF110plus Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17568935 UF110plus Ofen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17568935 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. UF110plusB0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vollsichtglastür aus vier isolierten Glasschichten.
  • Zubehör
  • Vollsicht
  • Glas (4 Schichten)
  • Temperaturbereich bis zu 250 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UF110plus Ofen
Temperatur (metrisch) 250 °C (max.)
Typ Vollsichtglastür
Material Glas