Learn More
Fisherbrand™ 200 – Fortgeschrittenes, programmierbares, digital erhitztes Umwälzbad und Edelstahltank
Artikelnummer. 17275576 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
342 x 172 x 141 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Temperaturbereich:
15 bis 200 °C
5 bis 200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Kapazität (metrisch) Temperaturbereich unitSize
17275576 535 x 340 x 270 mm 26 l 5 bis 200 °C 1 Stück
17295576 335 x 187 x 215 mm 5 l 15 bis 200 °C 1 Stück
17255576 332 x 360 x 215 mm 12 l 5 bis 200 °C 1 Stück
17265576 342 x 172 x 141 mm 18 l 5 bis 200 °C 1 Stück
17285576 733 x 338 x 260 mm 38 l 5 bis 200 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17275576
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bereitstellung außergewöhnlicher Leistung für Anwendungen, die eine genaue Temperaturkontrolle bis maximal 200 erfordern° C. Das erhitzte, zirkulierende Bad verfügt über eine leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Anwendungen. Kann mit einem Eintauchkühlgerät für Temperaturen unter Umgebungstemperatur bis mindestens -15 kombiniert werden° C.
  • Der QVGA-TFT-Vollfarbbildschirm zeigt deutlich die Ist- und eingestellte Temperatur, die Pumpengeschwindigkeit und klare Statussymbole an
  • Optionale externe Sonden zur Überwachung und Regelung der Temperatur von Fernlasten
  • Intuitive Symbole und Menüs ermöglichen eine schnelle und genaue Einrichtung
  • Die USB- und RS232-Verbindung ermöglicht den Anschluss an einen PC oder Laptop zur Programmierung oder Datenprotokollierung
  • Einfach zu konfigurierende automatische Temperatureinstellungs und -steuerungsfunktionen
  • Kann bis zu 10 Programme mit 100 Segmenten speichern
  • Leistungsfähige Integralpumpe mit mehrstufiger variabler Durchflussrate, maximaler Durchfluss 22 l/min.
  • 5-Punkte-Benutzerkalibrierung für optimale Genauigkeit
  • Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Variable Alarmeinstellungen für hohe und niedrige Temperaturen mit konfigurierbarer Funktion zum Schalten eines Empfängers
  • 5 Sprachoptionen
  • PC-Programme für Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und Echtzeitgraphie
  • Maximaler Kühl- und Heizbereich (abhängig von der Behältergröße): -15° bis +200° C mit Edelstahlbehälter
  • Stabilität:± 0,01\n° C
  • Weiteres Zubehör, einschließlich Deckel, Gestelle und Eintauchkühler, ist separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,9 Gallen.
Kapazität (metrisch) 26 l
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung -15° C (mit Tauchkühler)
Flussrate 22 l/min
Temperaturbereich 5 bis 200 °C
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Enthält 26-l-Edelstahlbehälter
Material Edelstahl
Max. Druck 530 mbar
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 535 x 340 x 270 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz