Learn More
3M™ Fuel™ Schutzbrillen
Artikelnummer. 15799797
Click to view available options
Linsenfärbung:
Blau, Spiegel
Bronze
Innen-/Außenspiegel, Mirror
Rot, Spiegel
Rahmenfarbe:
Bronze
Silber
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15799797
Marke: 3M™ 7000061901
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Fuel™ Schutzbrillen bestehen aus hochgradig dichtem Nylonmaterial, das äußerst stoßfest sowie beständig gegen Verdrehungen und Hitze ist.
  • Schutzbrillen für die Arbeit, zu Hause oder bei Freizeitaktivitäten im Freien
  • Die geformten Linsenhalter des Gestells verhindern, dass sich die Brillengläser durch einen starken Frontaufprall lösen
  • Ein Belüftungssystem auf Nasensteg und Bügel vermeidet Beschlagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Linsenbeschichtung Kratzfest
Beschreibung Indoor/Outdoor Mirror coating for increased durability and improved vision
Linsenfärbung Innen-/Außenspiegel, Mirror
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Silber
Lens Material Polycarbonat