Learn More
3M™ Fuel™ Schutzbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Blau, Spiegel
Bronze
Innen-/Außenspiegel, Mirror
Rot, Spiegel
Rahmenfarbe:
Bronze
Silber
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Schutzbrillen für die Arbeit, zu Hause oder bei Freizeitaktivitäten im Freien
- Die geformten Linsenhalter des Gestells verhindern, dass sich die Brillengläser durch einen starken Frontaufprall lösen
- Ein Belüftungssystem auf Nasensteg und Bügel vermeidet Beschlagen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Bronze |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Silber |
| Lens Material | Polycarbonat |