Learn More
Fucoidan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585535 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17585535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17585535 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467460010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alpha-Vektor FUCOIDAN
Chemischer Name oder Material Fucoidan
CAS 9072-19-9
Farbe Hellgelb bis braun
Verlust bei Trocknung ≤10 %
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer 00131109
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver