Learn More
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
Marque: Tocris Bioscience™ 6176/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FTY 720 is a S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∽3 nM for S1P3). Immunosuppresant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.Spécification
| Potent S1P Receptor Agonist, also Immunosuppressant | |
| 162359-56-0 | |
| 343.93g/mol | |
| Store at -20°C | |
| 10 mg |
| Sphingosine-1-phosphate Receptor | |
| C19H33NO2.HCl | |
| Fingolimod, Gilenya | |
| Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
For Research Use Only