Learn More
Sino Biological™ FTL, rekombinantes, humanes Protein, N-His-Tag
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes FTL (Met 1-Asp 175) kodiert und am N-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 12482H07E50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235955
  • 260.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: 50 mM Tris, 20 % Glycerin, pH-Wert 9.5
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
22.1 kd
50 μ g
Volle Länge, rekombinant
FTL
N-His-Tag
Weitere Proteine
Analyse der Proteinstuktur und Verwendung als Immunogen, Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
2512
≥90 % von SDS-PAGE
Human
Ferritin, leichtes Polypeptid
FTL rekombinantes humanes Protein