Learn More
LevGo™ FSC™ Gemischte Wägeschiffchen aus Papier
Click to view available options
Farbe:
Braun
Weiß
Größe:
Klein; 35 x 35 x 15.8 mm
Medium; 47.6 x 47.6 x 14.2 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in kleinen und mittleren Größen in Braun für hellfarbige Proben und in Weiß für dunkle Proben
- Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem (FSC™ Mix) Papier (Eco-IN) und bei der Entsorgung im üblichen Entsorgungsweg natürlich biologisch abbaubar (Eco-OUT)
- Bieten eine wirklich grüne Lösung für das Wiegen von Proben
- Lässt sich wie ein Wägeschiffchen aus Polystyrol verwenden
- Einfacher zu handhaben als herkömmliche Wägepapiere
- Fettbeständiges Papier, das die Standards FDA 21 CFR 176.170 (Komponenten aus Papier, die mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommen) und 2I CFR 176.180 (Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) erfüllt
- Kompatibel mit Wärmeanwendungen mit einer Temperaturgrenze von 210 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Papier |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Wägeschiffchen |
| Größe | Klein; 35 x 35 x 15.8 mm |
| Länge (metrisch) | 35 mm |
| Breite (metrisch) | 35 mm |
| Mehr anzeigen |