Learn More
Thermo Scientific Chemicals FSB-Puffer
Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen
95.00 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Synonym | Gefrorener Lagerungspuffer |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15423059
|
Thermo Scientific Chemicals
J60262.=E |
125 mL |
95.00 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15433059
|
Thermo Scientific Chemicals
J60262.AK |
250 ml | ||||||||
Beschreibung
For frozen storage of competent cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Farblos | |
2 °C bis 8 °C | |
Zur Tiefkühllagerung kompetenter Zellen |
Gefrorener Lagerungspuffer | |
Flüssig | |
Puffer |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Kühl lagern