Learn More
Fruchtsaft-Organische-Säure-Mischung 56 25-2000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citric Acid∣D-(+)-Malic Acid∣DL-Tartaric acid∣Fumaric acid∣Quinic Acid |
| CAS | 77-92-9, 636-61-3, 133-37-9, 110-17-8, 77-95-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Citric Acid∣D-(+)-Malic Acid∣DL-Tartaric acid∣Fumaric acid∣Quinic Acid |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fumaric acid 25 μg/mL∣Citric Acid 2000 μg/mL∣D-(+)-Malic Acid 2000 μg/mL∣DL-Tartaric acid 2000 μg/mL∣Quinic Acid 2000 μg/mL |