Learn More
Fruktose, LoGiCal
Artikelnummer. 30458141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458141 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458141 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1562.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Fruktose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Fructose
CAS 57-48-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile D-(-)-Fructose
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6H12O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit;
InChI-Formel InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11 H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
SMILES O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1 O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 10 mg
Formelmasse 180,06 g/mol