Learn More
Fruktose-Isoleucin (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30136091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136091 100 mg 100 Milligramm
17949734 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF792585100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87304-79-8
Summenformel C12H23NO7
Molekulargewicht (g/mol) 293.31
Synonym N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)-L-isoleucine, [S-(R*,R*)]-1-[(1-Carboxy-2-methylbutyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
IUPAC-Name (((3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)-L-Isoleucin
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)COC1(CN[C@H](C(O)=O)[C@@H](C)CC)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Fructose-isoleucine (mixture of diastereomers)
InChI-Formel InChI=1S/C12H23NO7/c1-3-6(2)8(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)7(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t6-,7?,8-,9?,10?,12?/m0/s1
Menge 100 mg
Formelmasse 293.15
Versandbedingung Raumtemperatur