Learn More
Testo™ Gefriergutfühler Typ T GEFRIER
Click to view available options
Beschreibung:
Sonde für Tiefkühlkost
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sonde für Tiefkühlkost |
| Typ | Thermoelement Typ T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln |
| Enthält | 1,7 m langes Kabel zum Einstecken |