Learn More
SPEX™ Mattiertes PE-Fläschchen
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Cryoblock (2662) oder Fläschchengestell (2190)
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Mattiertes Polyethylen
- 12.7 mm Durchmesser
- 50.8 mm Länge
- Fasst eine 9.5-m-Stahl-Mahlkugel (2155)
- Kann mit (2662) Kryoblock oder (2190) Fläschchengestell verwendet werden
- Nicht vorgereinigt oder bereits mit Mahlkugeln geladen
- Mahllast pro Fläschchen 1.5 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cryoblock (2662) oder Fläschchengestell (2190) |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Mattiertes Polyethylen |
| Verpackungsmenge | 200 Fläschchen |