Learn More
Thermo Scientific™ Mattierte Mikroskopobjektträger, geschnitten
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Frosted:
20 mm
Vollständig mattiert
Menge:
100 Stück in Papier
50/Box, 1,000 in Umkarton
50/Box, 2,000 in OEM-Umkarton
Beschriftungsfläche:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Frosted | Vollständig mattiert |
| Material | Kalknatronglas |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8037/I |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Menge | 50/Box, 1,000 in Umkarton |
| Beschriftungsfläche | Nein |
| Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |