Learn More
Globe Scientific Mattierte Mikroskop-Objektträger
Artikelnummer. 31924022 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Art der Ecken:
90°
Clipped
Safety
Edges:
Beveled, 1 End 1 Side
Beveled, 1 End Both Sides
Ground, 1 End 1 Side
Ground, 1 End Both Sides
Frosted:
Yes
Packungsgröße:
1440 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art der Ecken Edges Frosted Packungsgröße
31924022 90° Ground, 1 End Both Sides Yes 1440 Stück
31922488 90° Ground, 1 End 1 Side Yes 1440 Stück
31921685 Safety Ground, 1 End 1 Side Yes 1440 Stück
31922919 Safety Ground, 1 End Both Sides Yes 1440 Stück
31923323 Clipped Beveled, 1 End 1 Side Yes 1440 Stück
31923777 Clipped Beveled, 1 End Both Sides Yes 1440 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31924022 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 1308
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Scientific Inc. Frosted Microscope-Objektträger werden mit einem einzigartigen chemischen Ätzverfahren hergestellt.
  • Slides have a smooth, frosted finish that won't wear out slide marking pens
  • The word Globe is printed under frosted area on slide for orientation purposes
  • Available in a variety of edge and corner styles
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Anzahl pro Karton 1440
Anzahl pro Packung 72
Sterilität Non-sterile
Edges Ground, 1 End Both Sides
Frosted Yes
Material Soda Lime Glass
Precleaned Yes
Dicke (metrisch) 1.1 mm
Art der Ecken 90°
Abmessungen (L x B) 75 x 25 mm