Learn More
Globe Scientific Frosted Microscope Slides
Beschreibung
- Slides have a smooth, frosted finish that won't wear out slide marking pens
- The word Globe is printed under frosted area on slide for orientation purposes
- Available in a variety of edge and corner styles
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Anzahl pro Karton | 1440 |
| Anzahl pro Packung | 72 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Edges | Ground, 1 End 1 Side |
| Frosted | Yes |
| Material | Soda Lime Glass |
| Precleaned | Yes |
| Dicke (metrisch) | 1.1 mm |
| Mehr anzeigen |