Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuges
Artikelnummer. p-200132129 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gekühlt:
No
Yes
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15846762
Marke: OHAUS™ 30314816
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Designed for applications within research, industrial, and clinical laboratories. The FC5816 can spin 0.2 mL to 4 x 290 mL with swing-out and fixed angle rotors and different sizes of blood collection tubes, conical cell culture tubes, plates, and various bottles.
  • Entwickelt für den universellen Einsatz in Forschungs-, Industrie- und klinischen Labors.
  • Kann für den kundenspezifischen Einsatz bei bestimmten Anwendungen mit unseren Rotoren und Zubehörteilen kombiniert werden.
  • Erhältlich in 5 Modellen mit einer Kapazität von wenigen Mikrolitern bis 6 x 250 ml, mit Hochgeschwindigkeitsleistung bei maximalem Volumen, automatischer Rotorerkennung und Sicherheitsfunktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 250 mL
Max. Geschwindigkeit 15,000 rpm
Max. RZB 21.379 × g
Gekühlt No
Drehzahlregelung 200 to 15000 rpm
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Außenhöhe (angloamerikanisch) 13.94 in.
Außenhöhe (metrisch) 354 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 21.18 in.
Außenlänge (metrisch) 538 mm
Hauptspeicher 99 Programs
Geräuschpegel ≤61±2 dBA
Sicherheitsmerkmale CEFCC
Außenbreite (angloamerikanisch) 17.56 in.
Außenbreite (metrisch) 446 mm
Wirkleistung 530 w
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Typ Centrifuge
Beschreibung Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5816
Abmessungen (L x B x H) außen 538,00 x 446,00 x 354,000 mm
Elektrische Anforderungen AC Power (Included)
Tiefe (angloamerikanisch) 21,18 in.
Tiefe (metrisch) 538,00 mm
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 15.000 U/min
Rotor inklusive Nein
Abmessungen (H x B x T) 354,000 x 446,00 x 538,00 mm
Nettogewicht 52 kg
Laufzeit QuickSpin 10 s bis 99 h 59 min 59 secContinous
Produktlinie Frontier™ 5000 Serie Multi Pro-Zentrifuge
Spannung 230 V
Modell FC5816