Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Zentrifugen
Artikelnummer. 15846762 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gekühlt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gekühlt Packungsgröße
15846762 Nein 1 Stück
15856762 Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846762 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30314816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 CHF
    3277.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 1097.49 CHF
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für Anwendungen in Forschungs-, Industrie- und klinischen Laboren. Die FC5816 kann 0,2 ml bis 4 x 290 ml mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren und verschiedenen Größen von Blutentnahmeröhrchen, konischen Zellkulturröhrchen, Platten und verschiedenen Flaschen zentrifugieren.
Entwickelt für maximale Anwendungsflexibilität
  • Sie eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Röhrchen und Flaschen, darunter Mikrozentrifugenröhrchen, Blutröhrchen, Rundbodenröhrchen, konische Röhrchen und Mikroliterplatten, und gewährleisten so eine vielseitige und zuverlässige Leistung für unterschiedlichste Laboranforderungen.
  • Kompatibel mit bis zu 12 optionalen Bremsscheiben und 61 Zubehörteilen
  • Fassungsvermögen von bis zu 6 x 250 ml mit der Möglichkeit, bis zu 56 Blutröhrchen oder 40 x 15 ml konische Röhrchen und 16 x 50 ml konische Röhrchen zu zentrifugieren
  • Hochgeschwindigkeitszentrifugation (10000 U/min) von 0,2 ml bis 85 ml Röhrchen
  • Kühlleistung ab 40 °C bis -20 °C
  • Das umweltfreundliche Kühlmittel R290 trägt zur Umweltfreundlichkeit von Kühlzentrifugen bei, indem es deren Umweltauswirkungen minimiert und die Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung unterstützt.
  • Die Vorkühlfunktion senkt die Temperatur von Rotor und Brennkammer vor dem Lauf schnell ab.
Intuitiv gestaltet für einfache Bedienung
  • Es wurde entwickelt, um Laborprozesse effizienter und einfacher zu gestalten und umfasst viele benutzerfreundliche Funktionen und Software, die eine intuitive Bedienung ermöglichen.
  • Die automatische Rotorerkennung (RFID) macht das Umschalten zwischen Anwendungen extrem einfach.
  • Einfache Einhandbedienung dank der Kombination aus Auswahlknopf und Drehknopf, auch mit Handschuhen.
  • Ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt Zentrifugationseinstellungen und Echtzeitparameter auf einer einzigen Schnittstelle an.
  • Programmspeicherung für bis zu 99 Durchläufe inklusive Parametereinstellungen und Rotortypen
Solide Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit
  • Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für zuverlässigen Einsatz und entwickelt in Deutschland für hohe Leistung
  • Der wartungsfreie Induktionsmotor liefert eine maximale G-Kraft von 21379 xg für FC5816 und 24326 xg für FC5816R.
  • Optimiertes Luftstromsystem zur Kühlung der Proben (FC5816)
  • Die chemikalien- und korrosionsbeständige Rotorkammer aus Edelstahl gewährleistet Langlebigkeit in Laborumgebungen
  • Selbstdiagnoseprogramm zur Aufzeichnung von Nutzungs- und Fehlerhistorie für einfache Wartung und Minimierung von Ausfallzeiten
Sicherheitsmerkmale für erhöhte Sicherheit
  • Ausgestattet mit Schutzfunktionen für Redundanz in Bezug auf Sicherheit und zuverlässigen Betrieb
  • Überdrehzahlschutz, unmittelbar nach dem Einsetzen des Rotors
  • Aktive Unwuchterkennung mit individuell für jeden Rotor einstellbaren Unwuchttoleranzen
  • Motorisiertes Deckelverriegelungssystem zum Schutz der Bediener vor versehentlichen Verletzungen
  • Versiegelte und TÜV-zertifizierte Rotoren zum Schutz der Bediener vor schädlichen Aerosolen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 250 mL
Max. Geschwindigkeit 15,000 rpm
Max. RZB 21.379 × g
Gekühlt Nein
Außenhöhe (angloamerikanisch) 13,94 in.
Außenhöhe (metrisch) 354 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 21,18 in.
Außenlänge (metrisch) 538 mm
Hauptspeicher 99 Programme
Geräuschpegel ≤61 ±2 dBA
Sicherheitsmerkmale CE, FCC
Außenbreite (angloamerikanisch) 17,56 in.
Außenbreite (metrisch) 446 mm
Wirkleistung 530 w
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Beschreibung Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5816
Abmessungen (L x B x H) außen 538,00 x 446,00 x 354,000 mm
Elektrische Anforderungen AC Strom (inklusive)
Tiefe (angloamerikanisch) 21,18 in.
Tiefe (metrisch) 538,00 mm
Rotor inklusive Nein
Abmessungen (H x B x T) 354,000 x 446,00 x 538,00 mm
Nettogewicht 52 kg
Laufzeit 10 s bis 99 h 59 Min. 59 Sek., Kontinuierlich, Quickspin
Produktlinie Frontier 5000 Series Multi Pro
Spannung 230 V
Modell FC5816
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Produkttyp Zentrifuge
Drehzahlregelung 200 bis 15.000 U/min