Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Artikelnummer. p-200132130 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 50 mL RB/FA or 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 mL
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16241742
Marke: OHAUS™ 30393189
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
  • Die Frontier™ Multizentrifugen wurden für eine einfache Bedienung entwickelt und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine reaktionsschnelle Bedienung– auch mit Handschuhen ermöglicht.
  • Frontier™ Multizentrifugen können 50 ml- und 15 ml-Standardröhrchen aufnehmen, einschließlich herkömmlicher Blutröhrchen.
  • Bei Verwendung mit Zubehör können Rotoren für  Größen von bis zu 1,5 ml angepasst werden.
  • Die Frontier™ Multizentrifugen, die alle Funktionen auf einer kleinen Stellfläche  vereinen, sparen wertvollen Platz auf dem Labortisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 15 mL
Max. Geschwindigkeit 6,800 rpm
Max. RZB 4,445 x g
Gekühlt No
Drehzahlregelung 200 to 6800 rpm
Display LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 2 Zeilen
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9.3 in.
Außenhöhe (metrisch) 236 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 14 in.
Außenlänge (metrisch) 356 mm
Hauptspeicher 99 Programs
Geräuschpegel ≤60±2 dBA
Sicherheitsmerkmale CE, FCC
Außenbreite (angloamerikanisch) 10.9 in.
Außenbreite (metrisch) 277 in.
Wirkleistung 50 W
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Typ Centrifuge
Beschreibung FC5707+R05
Abmessungen (L x B x H) außen 356 x 277 x 236 mm
Elektrische Anforderungen 100/230 V
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 356,00 mm
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 6.800 U/min
Rotor inklusive Yes
Abmessungen (H x B x T) 236 x 277 x 356 mm
Nettogewicht 10.000 kg
Laufzeit 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Produktlinie Frontier 5000 Series Multi
Spannung 100/230 V
Modell FC5707+R05