Beschreibung
Frontier™ Zubehör für Zentrifugen der Multi-Pro-Serie.
- Gestell
- 2/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gestell |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 83041011 |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Fassungsvermögen | 8 x 1,5 ml/2 ml |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Röhrchengröße | 1.5/2.0 mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Anzahl pro Packung | 2 Stück |