Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro-Serie Racks, ausschwenkbar 4 x 290 ml
Artikelnummer. 31927852 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
9 x 8 mL
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31927852 9 x 8 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31927852 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 83041590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 CHF
    180.93 CHF / 2 Stück
    Sparen 56.07 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Racks bieten Flexibilität, um die Probenvorbereitung zu maximieren.
  • Erleichterung der Zentrifugation von Röhren, die kleiner oder größer sind als das ursprüngliche, und bietet Trägerraum für den Frontier-Rotor, Swing-Out, 4 x 290 ml, ID.
  • Nimmt Zentrifugenröhren auf, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger bereitgestellte Platz.
  • Geeignet für den Einsatz im Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 ml, ID.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Fassungsvermögen 9 x 8 mL
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Länge (metrisch) 170 cm
Höhe (metrisch) 85 cm
Breite (metrisch) 152 cm
Menge 2/Pk.
Produkttyp Gestell