Beschreibung
Frontier™ 5000 Rotoren
Frontier™ Rotoren erweitern die Funktionalität von Frontier™ Zentrifugen durch Erhöhung der Anzahl von Röhrchen unterschiedlicher Art und Größe, die in Verbindung mit jedem der Zentrifugenmodelle verwendet werden können. Die Rotoren sind leicht zu reinigen und zu bedienen und dank ihrer robusten Konstruktion auch anspruchsvollen Zentrifugationsprozessen standhalten.
Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung
- Wählen Sie aus einer Reihe von Rotoren, die mit Frontier™ Zentrifugen, die den Anforderungen an Kapazität und Flexibilität für Ihre Probenvorbereitungsbedürfnisse – von einfach bis hochleistungsfähig – gerecht werden.
- Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Frontier™ Die Rotoren lassen sich in wenigen schnellen und einfachen Schritten mühelos montieren oder demontieren, und die Anwender haben einfachen Zugriff auf die Proben.
- Die robusten Rotoren bestehen aus hochwertigen Materialien und sind so konstruiert, dass sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen, von der Autoklavsterilisation bis hin zu Temperaturen unter Null Grad, lange halten.
- OHAUS Frontier™ Zentrifugen sind zuverlässig, vielseitig und ideal für zahlreiche Laboranwendungen.
- Zu den Merkmalen gehören kleine bis mittlere Kapazitäten, verschiedene Geschwindigkeitsbereiche sowie ungekühlte oder gekühlte Ausführungen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
BIOSEALED Rotoren und Schaufeln
Bio-Containment- oder aerosoldichte Zubehörteile wie Bioseal Angle-Rotoren für Mikrozentrifugenröhrchen und Bioseal-Becher, die mit Ausschwingrotoren für größere Probenvolumina verwendet werden, werden vom Deutschen Institut für Normung (DIN) strengen Tests unterzogen und erfüllen somit die einschlägige internationale Norm DIN EN 61010-2-020:03-2007.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 30314828 |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Fassungsvermögen | 18 x 1,1 ml bis 5 ml |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Produktlinie | Sar |
| Röhrchengröße | 1,1 bis 5 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Menge | 2 Stück |
| Produkttyp | Gestell |