Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Micro Series Rotor
Artikelnummer. 30130257 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 2,0 ml
24 x 1,5/2 ml
44 x 1,5/2,0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
30130257 44 x 1,5/2,0 ml 1 Stück
30130247 24 x 1,5/2 ml 1 Stück
30130243 18 x 1,5/2 ml 1 Stück
30130231 24 x 2,0 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30130257 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30372717
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung.
Frontier™ 5000 Rotoren
Frontier™ Rotoren erweitern die Funktionalität von Frontier™ Zentrifugen durch Erhöhung der Anzahl von Röhrchen unterschiedlicher Art und Größe, die in Verbindung mit jedem der Zentrifugenmodelle verwendet werden können. Die Rotoren sind leicht zu reinigen und zu bedienen und dank ihrer robusten Konstruktion auch anspruchsvollen Zentrifugationsprozessen standhalten.
Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung
  • Wählen Sie aus einer Reihe von Rotoren, die mit Frontier™ Zentrifugen, die den Anforderungen an Kapazität und Flexibilität für Ihre Probenvorbereitungsbedürfnisse – von einfach bis hochleistungsfähig – gerecht werden.
  • Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Frontier™ Die Rotoren lassen sich in wenigen schnellen und einfachen Schritten mühelos montieren oder demontieren, und die Anwender haben einfachen Zugriff auf die Proben.
  • Die robusten Rotoren bestehen aus hochwertigen Materialien und sind so konstruiert, dass sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen, von der Autoklavsterilisation bis hin zu Temperaturen unter Null Grad, lange halten.
  • OHAUS Frontier™ Zentrifugen sind zuverlässig, vielseitig und ideal für zahlreiche Laboranwendungen.
  • Zu den Merkmalen gehören kleine bis mittlere Kapazitäten, verschiedene Geschwindigkeitsbereiche sowie ungekühlte oder gekühlte Ausführungen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
BIOSEALED Rotoren und Schaufeln
Bio-Containment- oder aerosoldichte Zubehörteile wie Bioseal Angle-Rotoren für Mikrozentrifugenröhrchen und Bioseal-Becher, die mit Ausschwingrotoren für größere Probenvolumina verwendet werden, werden vom Deutschen Institut für Normung (DIN) strengen Tests unterzogen und erfüllen somit die einschlägige internationale Norm DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Rotor
Fassungsvermögen 44 x 1,5/2,0 ml
Max. RZB 21,379 x g
Max. Geschwindigkeit 15,000 rpm
Radius (metrisch) 8.4 cm
Min. Radius (metrisch) 7.1 cm
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Nettogewicht 1.9 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) FC5515, FC5515R
Winkel 32° /55°
Anzahl Plätze 44
Gewährleistung 2 Jahre
Biocontainment Nein