Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Serie Mikrozentrifuge
Produktkode 30130264 Shop alle Ohaus produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gekühlt:
No
Yes
Rotor inklusive:
No
Yes
Fassungsvermögen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1.5/2 mL Tubes
24 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek
1 Einheit
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30130264
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 83041043
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Mikrozentrifugen der OHAUS™ Frontier™ 5000 Serie bieten hohe Drehzahlen für wichtige Anwendungen im Labor. Sie überzeugen durch hohen Bedienkomfort, und über eine intuitive Schnittstelle können alle wichtigen Parameter im Handumdrehen angezeigt oder eingestellt werden.
Sleekly designed interface enables smooth operation for a great user experience
  • Easy-to-Use touch-wheel interface for parameter adjustments
  • Convenient interface shows both set and actual parameters
  • One-touch toggling between RPM/RCF, Acc/Dec
  • Crisp display on a double-line LCD display with light blue backlight
Solid engineering to ensure functionality and reliability
  • True splash-proof panel protects the centrifuge from accidental sample spilling
  • Maintenance-free induction motor produces maximum G-force of 17317 x g for FC5513 and 17157 x g for FC5513R
  • Speeds up to 13500 rpm in less than 15 seconds with 24 x 1.5/2.0 ml rotor
  • 10 acceleration/deceleration settings
  • 99 memory sets to quickly store and recall commonly used parameters
  • FC5513R model has refrigeration capabilities from 40°C to -20°C
  • R290, an environmentally friendly coolant, contributes to the eco-friendliness of refrigerated centrifuges by minimizing their environmental impact and supporting efforts to combat global warming
  • Pre-cool feature in quickly lowers the temperature of rotor and chamber before a run
Flexible rotor selections to cover wide range of laboratory applications
  • Works with microtube rotors with different rotor capacity, 18 x 1.5/2.0 mL or 24 x 1.5/2.0 mL
  • Compatible with up to 7 rotor option and maximum rotor capacity of 24 x 1.5/2.0 mL
  • Support spin-column and hematocrit capillary tubes through additional rotor options
Safety features that prevent injury
  • Sealed and TÜV certified rotors to safeguard operators from harmful aerosols
  • Rotor imbalance sensing systems stops the unit when it detects an imbalanced load
  • Lid-locking system prevents centrifuge from opening during operation (FC5513R)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fassungsvermögen 18 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 14,000 rpm
Max. RZB 15,994 x g
Display LCD with Backlight
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9.3 in.
Außenhöhe (metrisch) 236 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 14 in.
Außenlänge (metrisch) 356 mm
Geräuschpegel ≤57±2 dBA
Außenbreite (angloamerikanisch) 10.9 in.
Außenbreite (metrisch) 277 mm
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Typ Microcentrifuge
Sicherheitsmerkmale CE, FCC
Elektrische Anforderungen AC Power (Included)
Abmessungen (L x B x H) außen 356 x 277 x 236 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 356 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 83041006
Modell FC5513L+R06
Wirkleistung 120 W
Maximaler Kraftbereich 15994 g
Maximaler Drehzahlbereich 200 to 14000 rpm
Rotor inklusive Yes
Gewährleistung 2 Years
Gekühlt No
Antriebssystem Direct, Brushless Induction Drive
Laufzeit 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Abmessungen (H x B x T) 236 x 277 x 356 mm
Eigenschaften High sample throughput, multi-safety control, personal program function
Nettogewicht 12 kg
Programmspeicher Yes
Spannung 230 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.