Learn More
Invitrogen™ FRK (PTK5) Recombinant Human Protein
FRK (PTK5) is a nuclear protein.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002022 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 86.3kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488613
|
Invitrogen™
PR7729A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10056892
|
Invitrogen™
PV4192 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
FRK (PTK5) may function during G1 and S phase of the cell cycle, suppressing growth.
Spezifikation
NP_002022 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
SRC Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
86.3kDa | |
RUO - research use only | |
FRK (PTK5), GTK, RAK | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |