Learn More
IKA™ Fritte Set
Artikelnummer. p-7241145 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Größe:
1 μm
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 17563626
Marke: IKA™ 0020102632
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This Fritte Set contains two glass frits for the Pro-Divide reaction cell.
  • Dieses Frittenset enthält zwei Glasfritten für die Pro-Divide Reaktionszelle.
  • Die Größe jeder Pore liegt zwischen diesen Bereichen:
    • 1 μm-Set: 1 bis 1,6 μm
    • 5 μm-Set: 4 bis 5,5 μm
    • 10 μm-Set: 10 bis 16 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Fritttenset
Größe 1 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pro-Divide Reaktionszelle