Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Frio Temp™ Prüfthermometer
Artikelnummer. 13099152
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-2/10 °C
-25/-5 °C
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
13099152 15/30 °C 1 Stück
13079152 -25/-5 °C 1 Stück
13089152 -2/10 °C 1 Stück
13009162 25/45 °C 1 Stück
13019162 95/115 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13099152 Lieferant H-B™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. B602000200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST
  • Diese quecksilberfreien Thermometer sind individuell kalibriert und eignen sich für die Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen
  • Gefüllte Flasche (im Lieferumfang enthalten) imitiert die Probe
  • In den PFA-beschichteten Thermometern verbleiben bei Bruch Scherben und die Flüssigkeit; gefüllt mit organischer Flüssigkeit
  • Dauerhaft angebrachte Markierungen und bleifreies Glas
  • Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt
Spezifikation
Flaschenfüllung Enviro-Safe Flüssigkeit
Flaschengröße 60 ml
Kalibrierpunkte 20, 25°C
Zertifizierung/Konformität NIST
Enthält Kalibrierbericht für Thermometer
Länge gesamt (angloamerikanisch) 7,1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 180 mm
Material PFA-beschichtet, Glas
Thermometerfüllung Schwarze organische Flüssigkeit
Produkttyp Thermometer zur Verifizierung von Inkubatoren
Max. Temperatur (metrisch) 30 °C
Min. Temperatur (metrisch) 15 °C
Temperaturbereich (metrisch) 15/30 °C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubatoren
Genauigkeit ±0,2 °C
Unterteilung 0,1 °C