Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Elektronische Prüfthermometer mit Lolli-Stab für Umgebungsräume
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
50 mm
75 mm
Flaschengröße:
30 ml; Kunststoffflasche
60 ml; Kunststoffflasche
Flaschenfüllung:
Glasperlen
Organische Flüssigkeit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das gesamte digitale Gerät kann direkt in Kühlschränken, Inkubatoren und Umgebungsräumen aufgestellt werden
- Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
- Individuell serialisiert
Certifications
ISO 17025, CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Organische Flüssigkeit |
| Flaschengröße | 30 ml; Kunststoffflasche |
| Kalibrierpunkte | 22 °C Umgebungstemperatur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Digitale Überprüfung der Probentemperatur bei der Umgebungskalibrierung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 114 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 3 in. |
| Länge (metrisch) Sonde | 75 mm |
| Sondentyp | Edelstahl |
| Auflösung | 0.1°C |
| Mehr anzeigen |