Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Digital Verification Thermometers
Artikelnummer. p-8757006 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Allgemeine Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
Plastic bottles as indicated in table cannot be used in ovens. Glass bottle and cap included with products as indicated in the table should not be used in conditions where temperatures may exceed 200°C
Artikelnummer. 17649565
Marke: H-B Instrument™ B610001200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Plastic bottles as indicated in table cannot be used in ovens. Glass bottle and cap included with products as indicated in the table should not be used in conditions where temperatures may exceed 200°C
Calibrated specicifally to verify samples in temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens.
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2017, A2LA-akkreditiertem H-B’-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Flaschenfüllung Glasperlen
Flaschengröße 30 ml
Kalibrierpunkte 0, 100 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kalibrierung
Höhe (angloamerikanisch) 0,7 in.
Höhe (metrisch) 18 mm
Enthält Alarm, Zeitschaltuhr
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3,5 ft.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4,1 in.
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Sonde 105 mm
Auflösung 1 °C/°F; 1 Sekunde
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -50/300 °C
Temperaturbereich (metrisch) -58 °F bis +572 °F
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1 °C von -20/130 °C; ±2 °C von -50/-21 °C und 131/200 °C; ansonsten ±4 °C
Breite (metrisch) 51 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Includes Prop 65 Cancer and Reproductive Harm warnings