Learn More
Friedelin, TRC
Artikelnummer. 30135443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135443 50 mg 50 Milligramm
30134741 10 mg 10 Milligramm
30006825 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF76500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 559-74-0
Summenformel C30 H50 O
Molekulargewicht (g/mol) 426.72
Synonym 24,25,26-Trinoroleanan-3-one, 5,9,13-trimethyl-, (4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-, D:A-Friedooleanan-3-one (8CI), Friedelin (6CI), (-)-Friedelin, (4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-5,9,13-Trimethyl-24,25,26-trinoroleanan-3-one, 3(2H)-Picenone, eicosahydro-4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-octamethyl-, (4R,4aS,6aS,6bR,8aR,12aR,12bS,14aS,14bS)-, 3(2H)-Picenone, eicosahydro-4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-octamethyl-, [4R-(4α,4aα,6aβ,6bα,8aα,12aα,12bβ,14aα,14bβ)]-, 3-Oxofriedelane, Friedelan-3-one, Friedelanone, Friedeline, NSC 55141
IUPAC-Name (4R,4aS,6aS,6aS,6bR,8aR,12aR,14aS,14bS)-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-Octamethyl-2,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1H-picen-3-one
SMILES C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@]34C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Friedelin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Formelmasse 426.3862