Learn More
Vileda Professional™ Swep Duo Plus Mop Frame
Artikelnummer. 17882476
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17882476
Marke: Vileda Professional™ 137878
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
For use in all sectors and building types. Vileda Professional Swep Duo Plus Mop Frame is suitable for both horizontal and vertical surfaces, and is efficient even in corners and other hard-to-reach spaces.
  • Built-in lever designed to allow hands free removal of used mop heads
  • Double sided that works with all core and specialist application
  • Reinforced swivel joint part
  • Trapezoidal shape for easy cleaning of corners
  • Attaches to extendable handles (Recommended Aluminum telescopic handle - 119966)
  • Lightweight and ergonomic
Spezifikation
Produkttyp Mopprahmen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Größe 50 cm (19.7 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Telescopic Handle, Aluminum Handle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Böden, Wände und Decken, ISO 5, LAR, Produktion, Labore