Learn More
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Selbstauswringende Wischmopps
Artikelnummer. 17892496
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Abmessungen:
48 x 10 in.
48 x 14 in.
58,5 bis 76,25 x 14 in.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Abmessungen unitSize
17892496 Edelstahl 48 x 10 in. 1 Stück
17832456 Edelstahl 48 x 14 in. 1 Stück
17852456 Aluminium 58,5 bis 76,25 x 14 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17892496 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 118549
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für alle kontrollierten Umgebungen.
  • Mopp mit integriertem Auswringer
  • In den Griff integrierter Auswringer, wodurch ein teurer und sperriger Auswringer überflüssig wird
  • Verbesserte Komponenten verhindern scharfe Kanten und sorgen für eine hervorragenden Rückhalt der Nachfüllung
  • Passend für alle zugelassene Nachfülungen der originalen Roll-O-Matic und Roll-O-Matic mit fortschrittlicher Technologie
  • Ergonomischer Griff
Spezifikation
Abmessungen 48 x 10 in.
Produkttyp Wischlappen
Kopftyp Schwammwischkopf, Gerade
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Enthält In den Griff integrierter Auswringer
Zur Verwendung mit (Geräte) Roll-O-Matic selbstauswringende Mopps für Reinräume
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung auf Böden, Wänden und Decken in Reinraumumgebungen. Ideal für die Ziehen und Anheben-Reinigungstechnik
Material Edelstahl