Learn More
Labconco FreeZone Stopfschalentrockner mit 6-Anschlüsse-Saugrohr und Absperrventil – Eco-Cool-Kältemittel
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
- Drei 16,5 x 12 in. temperaturkontrollierte (±1 °C), verstellbare Regale mit Probentemperatursensoren
- Die Kammer friert die Proben vor, um Zeit und Geld zu sparen, indem sie einen separaten Gefrier- und Produkttransfer überflüssig macht
- Bis zu 594 Quadratzoll Regalfläche
- Die zirkulierende Flüssigkeit in Regalen liegt zwischen -40 und +40 °C
- Umweltfreundliches, HCFC/CFC-freies Kühlsystem, das den EU-Anforderungen für niedrige GWP entspricht
- Ein integrierter pneumatischer Mechanismus stoppt die Behälter auf allen drei Einlegeböden
- Eine durchsichtige Acryl-Beobachtungstür bietet vollständige Sicht auf die Regale
- 1/8 in. Der OD-Backfill-Port führt sterile Luft oder Inertgas von außen ein, um Proben vor atmosphärischer Feuchtigkeit und Schadstoffen zu schützen
- Lyo-Works™ Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Parameter des Gefriertrockners und des Tray-Trockners auf einem 5-in.-Behälter. Vollfarbiger kapacitiver Touchscreen auf angeschlossenem FreeZone 6-, 12- oder 18-Liter-Gefriertrockner (separat erhältlich)
- Daten können über Ethernet oder Ethernet USB exportiert werden
- Der mikroprozessorbasierte Controller speichert und wiederholt bis zu 30 Temperaturprogramme, jedes mit bis zu 16 Schritten
- Das Display bietet die Navigation zum manuellen oder Programmmodus, Sondentemperaturen, Vakuum (mBar, Torr oder Pa), aktuellem Programmschritt, verbleibender Zeit im aktuellen Schritt, Programmendstatus und Alarmen
- Warnungen und aktuelle Betriebsparameter-Anzeigen können automatisch an von den Benutzer eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- Ein optionaler 6-Port-Trocknerkrümmer bietet Platz für 1/2 in. oder 3/4 in. Flask-Adapter und Anschluss an Flaschen und anderes Glaszubehör
- Ein optionales eingebautes Absperrventil trennt den Stopfbehältertrockner vom Gefriertrockner, um die Vakuumwiederherstellungszeit zu verkürzen und den Endpunkt zu bestimmen.
- Benötigt einen Gefriertrockner, eine Vakuumpumpe mit einem Verdrängungsverdrängung von mindestens 163 l/min und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknen) (nicht enthalten).
Specifications
Specifications
| Typ | Stoppering-Tabletttrockner |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +40 °C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
FreeZone Ein Konsolen-Gefriertrockner mit LyoWorks-Betriebssystem, eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 163 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls nicht Massengefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).