Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Stopfschalen-Trockner, PTFE-Spule und Reinigungsventil, Eco-Cool-Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale kann 6 l oder 18 l Eis aufnehmen, bevor sie aufgetaut werden muss
- Zu den Kollektortemperaturoptionen gehören -50 °C für wasserbasierte (wässrige) Proben und -84 °C für Proben mit niedrigem Gefrierpunkt (einschließlich Acetonitril)
- Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
- Das interne Coil-Design hilft, Dämpfe effizient einzufangen und sorgt für eine starke Gefriertrocknungsleistung
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren sind für die Arbeit mit korrosiven Verbindungen erhältlich
- Beinhaltet praktische Funktionen wie Heißgas-Abtauen, einen USB Anschluss an der Seite und einen Ethernet-Anschluss an der Rückseite
- Die Konsole bietet Innenraum, um die Vakuumpumpe (Vakuumpumpe separat erhältlich) zu platzieren
- Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitansicht der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
- 5 in. Vollfarbig-Touchscreen für einfache Bedienung und Überwachung
- Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
- Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
- One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
- Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
- Das vordere Sichtfenster macht es einfach, das Öl der Vakuumpumpe mühelos zu überprüfen
- Eingebaute Sicherheitsmerkmale helfen beim Schutz der Vakuumpumpe, darunter automatische Luftabgabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anfahrens und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
- Eine Vakuumpumpe (mindestens 163 l/min) ist erforderlich, und Trocknungszubehör sowie gefriertrockenbare Gläser können je nach Ausstattung (nicht enthalten) ebenfalls benötigt werden.
- Beinhaltet einen Stopfschaltrockner, der präzise Steuerung und flexible Programmierung für gleichbleibende Ergebnisse bietet
- Es gibt drei verstellbare, temperaturkontrollierte Regale (16,5 x 12 in.). mit Sensoren, die bis zu 594 Quadratzoll nutzbaren Regalraum bieten
- Die Regaltemperatur kann von -40 °C bis +40 °C mit Umlaufflüssigkeit gesteuert werden
- Das eingebaute pneumatische System kann Behälter auf allen drei Regalen verschließen
- Ein Backfill-Anschluss (1/8 in. OD) ermöglicht die Zugabe von Inertgas, um Proben vor Feuchtigkeit und Verunreinigung zu schützen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Enthält | Verstopfungstablett-Trockner, PTFE-Spule, Ausbrennventil |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Eine Vakuumpumpe mit einem Verdrängungsverdrängung von mindestens 163 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknen) sind erforderlich (nicht enthalten).