Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Stopfschalen-Trockner und PTFE-Spule, Eco-Cool-Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Die aufrechte Edelstahl-Sammlerspirale kann 6 l, 12 l oder 18 l Eis aufnehmen, bevor sie aufgetaut werden muss
- Temperaturoptionen umfassen -50 °C für wasserbasierte (wässrige) Proben und -84 °C für Proben mit niedrigem Gefrierpunkt (einschließlich Acetonitril)
- Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
- Das interne Coil-Design hilft dabei, Dämpfe effizient einzuschließen und eine bessere Gefriertrocknungsleistung zu gewährleisten
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren sind für die Arbeit mit korrosiven Verbindungen erhältlich
- Beinhaltet nützliche Funktionen wie Heißgas-Abtau, einen USB Anschluss an der Seite und einen Ethernet-Anschluss hinten
- Die Konsole hat im Inneren Platz für die Vakuumpumpe (Vakuumpumpe wird separat verkauft)
- Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitansicht der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
- 5 in. Vollfarbig-Touchscreen für einfache Überwachung und Steuerung
- Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
- Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
- One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
- Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
- Das vordere Sichtfenster ermöglicht es einfach, den Ölstand der Vakuumpumpe zu überprüfen
- Eingebaute Sicherheitsmerkmale helfen beim Schutz der Vakuumpumpe, darunter automatische Luftabgabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anfahrens und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
- Eine Vakuumpumpe (mindestens 163 l/min) ist erforderlich, und je nach Ausstattung (nicht enthalten) können Trocknungszubehör sowie gefriertrockenes Glasgeschirr benötigt werden
- FreeZone™ Der Stopper-Tray-Trockner bietet eine präzise Steuerung und flexible Programmierung für konsistente Ergebnisse
- Enthält drei verstellbare, temperaturkontrollierte Regale (16,5 x 12 in.). mit Temperatursensoren der Probe, die bis zu 594 Quadratzoll Regalfläche bieten
- Die Regaltemperaturregelung verwendet eine Umlaufflüssigkeit, die von -40 °C bis +40 °C laufen kann
- Das eingebaute pneumatische System kann Behälter auf allen drei Regalen verschließen
- Der Nachfüllanschluss (1/8 in. OD) erlaubt es, Inertgas hinzuzufügen, um Proben vor Feuchtigkeit und Schadstoffen zu schützen
Spécification
Spécification
| Typ | Gefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 12 L |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -84 °C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Enthält | Stopfschalen-Trockner, PTFE-Spule |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Eine Vakuumpumpe mit einem Verdrängungsverdrängung von mindestens 163 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknen) sind erforderlich (nicht enthalten).
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?