Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Edelstahlspule, Spülventil und Gefrierfach – Eco-Cool-Kältemittel
Product Code. 31374548 Shop All Labconco Corporation Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperaturbereich (metrisch) missing translation for 'unitSize'
31374548 -50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Product Code. 31374548 missing translation for 'mfr' Labconco missing translation for 'supplierNo' 700615390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23105.00 CHF
    16652.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 6452.74 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Konsolen-Freeze-Dryer mit Touchscreen-Display, Datenspeicherung und Benachrichtigungen zur Überwachung von Läufen.
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale hält 6 l Eis vor dem Auftauen
  • -50 °C Kollektor (für wässrige Proben)
  • Zu den Merkmalen gehören Heißgas-Defrost, seitlich montierter USB Anschluss und hinten montierter Ethernet-Anschluss
  • Umweltfreundliches, HCFC/CFC-freies Kältesystem, das den EU-Anforderungen an niedrige GWP entspricht
  • Die interne Spule maximiert die Dampfabfangeffizienz
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
  • 5 in. Vollfarbig-Touchscreen-Display
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale Endpunkterkennung End-Zone™ für das Gefriertrocknen des Kolbens
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen umfassen Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • FreeZone Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden, darunter ein Vakuumbremsventil, Schutz gegen den Feuchtigkeitssensor und das automatische Abschalten der Vakuumpumpe, wenn ein Leck festgestellt wird
  • Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, ein Trocknungszubehör und gefriergetrocknete Glaswaren (falls nicht gefriertrocknet) sind erforderlich (nicht enthalten)
Specifications
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 6 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält Edelstahlspule, Spülventil, Gefrierschrank
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).