Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Edelstahlspule, Spülventil und Mini-Kammer, Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31374516 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
12 L
18 L
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374516 18 L -50 °C 1 Stück
31374478 6 L -50 °C 1 Stück
31374507 12 L -50 °C 1 Stück
31374481 6 L -84 °C 1 Stück
31374514 12 L -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374516 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 701815290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32200.00 CHF
    23210.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 8989.93 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Konsolen-Gefriertrockner mit Entlüftungsventil und Mini-Kammer, dazu Touchscreen-Farbdisplay, Datenspeicher mit USB/Ethernet-Ausgang und E-Mail-Benachrichtigung.
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammlerspirale kann 6 l, 12 l oder 18 l Eis aufnehmen, bevor sie aufgetaut werden muss
  • Zu den Kollektortemperaturoptionen gehören -50 °C für wasserbasierte (wässrige) Proben und -84 °C für Proben mit niedrigem Gefrierpunkt (einschließlich Acetonitril)
  • Beinhaltet nützliche Funktionen wie Heißgas-Abtauen, einen USB Anschluss an der Seite und eine Ethernet-Verbindung auf der Rückseite
  • Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
  • Das interne Coil-Design hilft dabei, Dämpfe effizient einzuschließen und eine bessere Gefriertrocknungsleistung zu gewährleisten
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren sind für die Arbeit mit korrosiven Verbindungen erhältlich
  • Lyo-Works OS bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
  • 5 in. Ein vollfarbiger Touchscreen macht Überwachung und Betrieb einfach.
  • Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
  • Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
  • One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
  • Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
  • Eingebaute Schutzfunktionen helfen, die Vakuumpumpe sicher zu halten, darunter automatische Luftfreigabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anlaufs und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
  • Eine Vakuumpumpe (mindestens 98 l/min) ist erforderlich, und Trocknungszubehör sowie gefriertrockenes Glaszubehör können je nach Ausstattung (nicht enthalten) benötigt werden.
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 18 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält Edelstahlspule, Purgerventil, Mini-Kammer
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).