Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Edelstahlspule, Eco-Cool-Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Beschreibung
- Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale fasst 6 l, 12 l oder 18 l Eis, bevor sie aufgetaut werden muss
- Kollektortemperaturoptionen sind -50 °C (am besten für wasserbasierte/wässrige Proben) und -84 °C (am besten für sehr niedrige Gefrierpunktproben, einschließlich Acetonitril)
- Beinhaltet nützliche Funktionen wie Heißgas-Abtauen, einen Seitenanschluss USB und eine hintere Ethernet-Verbindung
- Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
- Das interne Coil-Design hilft, Dämpfe effizient einzuschließen und eine bessere Trocknungsleistung zu gewährleisten.
- Optionale PTFE-beschichtete Sammler sind für den Umgang mit korrosiven Verbindungen erhältlich
- Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitansicht der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
- 5 in. Ein vollfarbiger Touchscreen macht es einfach zu überwachen und zu bedienen
- Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
- Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
- One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
- Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
- Eingebaute Sicherheitsmerkmale helfen beim Schutz der Vakuumpumpe, darunter automatische Luftabgabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anfahrens und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
- Eine Vakuumpumpe (mindestens 98 l/min) ist erforderlich, und Trocknungszubehör sowie Gefrierglaswaren können je nach Aufbau (nicht enthalten) ebenfalls benötigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Enthält | Edelstahlspule |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).