Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit PTFE-Spule, Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31374536 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
12 L
18 L
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374536 12 L -50 °C 1 Stück
31374495 6 L -50 °C 1 Stück
31374517 18 L -50 °C 1 Stück
31374529 6 L -84 °C 1 Stück
31374496 12 L -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374536 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 701216090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23640.00 CHF
    17036.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 6603.46 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Säureresistenter Gefriertrockner mit Touchscreen-Farbdisplay, Datenspeicher mit USB/Ethernet-Ausgang und E-Mail-Benachrichtigung.
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale fasst 6 l, 12 l oder 18 l Eis, bevor sie aufgetaut werden muss
  • Kollektortemperaturoptionen sind -50 °C (am besten für wasserbasierte/wässrige Proben) und -84 °C (am besten für sehr niedrige Gefrierpunktproben, einschließlich Acetonitril)
  • Beinhaltet praktische Funktionen wie Heißgas-Abtau, einen Seitenanschluss USB und eine hintere Ethernet-Verbindung.
  • Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
  • Das Design der internen Spule hilft dabei, Dämpfe effizient einzufangen und eine bessere Leistung zu erzielen
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren sind für die Arbeit mit korrosiven Verbindungen erhältlich
  • Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitansicht der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
  • Der 5-in. Ein vollfarbiger Touchscreen macht es einfach zu überwachen und zu bedienen
  • Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
  • Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
  • One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
  • Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
  • Eingebaute Sicherheitsfunktionen helfen, die Vakuumpumpe zu schützen, darunter automatische Luftentlüftung nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anfahrens und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
  • Eine Vakuumpumpe (mindestens 98 l/min) ist erforderlich, und Trocknungszubehör sowie Gefrierglaswaren können je nach Aufbau (nicht enthalten) ebenfalls benötigt werden.
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 12 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält PTFE-Spule
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).