Learn More
Labconco FreeZone Gefriertrockner mit PTFE-Spule, Eco-Cool-Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Beschreibung
- Die aufrechte Edelstahl-Sammelspule hält vor dem Auftauen 8 l Eis
- -50 °C Kollektor (für wässrige Proben)
- Zu den Merkmalen gehören Heißgas-Abtau, seitlich montierter USB Port und hinten montierter Ethernet-Anschluss
- Umweltfreundliches, HCFC/CFC-freies Kältesystem, das den EU-Anforderungen an niedrige GWP entspricht
- Die interne Spule maximiert die Dampfabfangeffizienz
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
- Lyo-Works OS bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
- 5 in. Vollfarbig-Touchscreen-Display
- Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
- Optionale Endpunkterkennung End-Zone™ für das Gefriertrocknen des Kolbens
- Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
- Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- FreeZone Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuumbremsventil bläst Luft ins System, wenn der Strom für den Gefriertrockner oder die Vakuumpumpe länger als 5 Minuten abgeschaltet ist. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Herunterziehen oder während des Laufs ein Leck vorliegt.
- Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 l/Minute, ein Trocknungszubehör und gefriergetrocknete Glaswaren (wenn nicht gefriertrocknet) sind erforderlich (nicht enthalten).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Freeze Dryer |
| Kapazität (metrisch) | 2.5 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Powder-coated Steel |
| Enthält | PTFE Coil |
| Steckertyp | All except North America |
| Spannung | 230 V |
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).