Learn More
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
Artikelnummer. 17970150 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Material:
PTFE-Spule und Kollektorkammer
Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Packungsgröße:
1 Einheit
Enthält:
SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner
Spülventil, Gefriertrockner
Spülventil, Konsole
Spülventil, Mini-Kammer
Spülventils
Stoppering-Tabletttrockner
Artikelnummer. 17970150
Marke: Labconco 710612090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
  • The upright collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Typ Console Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 6 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Material PTFE-Spule und Kollektorkammer
Steckertyp All except North America
Spannung 230 V